Descripción
- El aire entrante se precalienta para garantizar la uniformidad de la temperatura
- Uniformidad de temperatura según DIN 17052-1 a ±10 °C en el área de trabajo vacía definida (de 550 °C)
- Adecuado para numerosos procesos de incineración estandarizados según ISO, ASTM, EN y DIN
- Las placas calefactoras de cerámica con elementos calefactores integrados están protegidas contra humos y salpicaduras, y son fáciles de sustituir
- Carcasa doble para temperaturas externas bajas y estabilidad
- La puerta elevadora (LVT) está orientada hacia la superficie caliente, alejada del operador
- La puerta abatible (LV) se puede utilizar como plataforma de trabajo
- Intercambio de aire de más de 6 veces por minuto
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
Equipo adicional
- Carro de carga con bandejas sólidas o perforadas para cargar el horno en diferentes niveles, incluyendo soportes para insertar/extraer las bandejas
- Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
- Bastidor de carga con bandejas cerradas o perforadas para cargar el horno en dos niveles, incluye soporte para insertar/extraer las bandejas hasta una temperatura máxima de 800 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | B510 |
| Capacidad (métrico) | 3 L |
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Tipo | Horno |
| Modelo | Puerta elevadora |
| Uniformidad de temperatura | ±10 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 140 x 160 x 100 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 360 x 385 x 735 mm |
| Peso (métrico) | 20 kg |
| Requisitos eléctricos | Monofásica |
| Mostrar más |