Learn More
Nabertherm™ Horno de incineración
Código de producto. p-7236205 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
5 L
9 L
15 L
Tipo de controlador:
B510
C550
Modelo:
Puerta abatible
Puerta elevadora
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de controlador Modelo unitSize
17377999 3 L C550 Puerta abatible cada uno
17328009 5 L B510 Puerta abatible cada uno
17338009 5 L C550 Puerta abatible cada uno
17358009 9 L C550 Puerta elevadora cada uno
17398009 15 L C550 Puerta elevadora cada uno
17318019 15 L C550 Puerta abatible cada uno
6 options
Código de producto. 17377999
Marca: Nabertherm™ LV034H1ON1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los hornos de incineración están especialmente diseñados para incinerar en el laboratorio.Un sistema especial de admisión y escape de aire permite un intercambio de aire de más de 6 veces por minuto.El aire de entrada se precalienta para garantizar una buena uniformidad de la temperatura.
  • Temperatura máxima:de 1100 °C
  • Conexión eléctrica:1 fases
  • Minutos a temperatura máx.:120
Especificaciones
Tipo de controlador C550
Capacidad (métrico) 3 L
Temperatura (métrico) 1100 °C
Modelo Puerta abatible
Dimensiones interiores (F x An x Al) 160 x 140 x 100 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 385 x 360 x 735 mm