Descripción
- Temperatura máxima:de 1100 °C
- Conexión eléctrica:1 fases
- Minutos a temperatura máx.:120
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | C550 |
| Capacidad (métrico) | 15 L |
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Modelo | Puerta elevadora |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 230 x 340 x 170 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 415 x 585 x 845 mm |