Descripción
- Calefacción por dos lados
- Placas de calentamiento cerámicas con elemento calefactor integral que está protegido y es fácil de sustituir
- Intercambio de aire de más de 6 veces por minuto
- Buena uniformidad de la temperatura debido al precalentamiento del aire de entrada, uniformidad de la temperatura según DIN 17052-1 a +/- 10 °C en el área de trabajo vacía definida (de 550 °C)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | B510 |
| Capacidad (métrico) | 9 L |
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Modelo | Puerta elevadora |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 240 x 230 x 170 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 485 x 415 x 845 mm |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 3000 W |