Learn More
Nabertherm™ Horno de incineración, 1000 °C
Código de producto. 17348009 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Puerta abatible
Puerta elevadora
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
17348009 Puerta elevadora cada uno
17368009 Puerta abatible cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17348009 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor LV094H1LN1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los hornos de incineración están diseñados especialmente para procesos de incineración en el laboratorio.Las aplicaciones incluyen la determinación de la pérdida en el encendido, la incineración de alimentos y plásticos para el posterior análisis de sustancias.Un sistema especial de aire fresco y aire de escape garantiza que el aire se sustituya 6 veces por minuto.
  • Calefacción por dos lados
  • Placas de calentamiento cerámicas con elemento calefactor integral que está protegido y es fácil de sustituir
  • Intercambio de aire de más de 6 veces por minuto
  • Buena uniformidad de la temperatura debido al precalentamiento del aire de entrada, uniformidad de la temperatura según DIN 17052-1 a +/- 10 °C en el área de trabajo vacía definida (de 550 °C)
Especificaciones
Tipo de controlador B510
Capacidad (métrico) 9 L
Temperatura (métrico) 1100 °C
Modelo Puerta elevadora
Dimensiones interiores (F x An x Al) 240 x 230 x 170 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 485 x 415 x 845 mm
Tensión 230 V
Vataje 3000 W