missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ASF1A Monoclonal Antibody (2A5F8)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16365064
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16365064 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16365064

Marca: Invitrogen™ MA531633

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-31633 has been tested in indirect ELISA.

This gene encodes a member of the H3/H4 family of histone chaperone proteins and is similar to the anti-silencing function-1 gene in yeast. The protein is a key component of a histone donor complex that functions in nucleosome assembly. It interacts with histones H3 and H4, and functions together with a chromatin assembly factor during DNA replication and repair.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASF1A
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2A5F8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica ASF1A
N.º de referencia del gen Q9Y294
Alias de gen 2310079C17Rik; anti-silencing function 1A histone chaperone; anti-silencing function protein 1 homolog A; ASF1 anti-silencing function 1 homolog A; ASF1A; C79052; CCG1-interacting factor A; CGI-98; CIA; DKFZP547E2110; hAsf1; hAsf1a; hCIA; histone chaperone ASF1A; HSPC146; RP3-329L24.1
Símbolos de los genes ASF1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human ASF1A (AA: 1-204) expressed in E. coli.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25842
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.