Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ G Genderless Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Adapter, Polycarbonate
Código de producto. p-200105119
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 in
1/4 in
3/4 in
3/8 in
Incluye:
Con válvula
Sin válvula
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Incluye unitSize
30053910 1/4 in Sin válvula cada uno
30052990 1/2 in Sin válvula cada uno
30053633 3/8 in Sin válvula cada uno
30053896 1/2 in Con válvula cada uno
30054137 3/8 in Con válvula cada uno
30053480 1/4 in Con válvula cada uno
30053908 3/4 in Sin válvula cada uno
7 options
Código de producto. 30053910
Marca: CPC (Colder) 5011154
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Genderless sterile connectors simplify process integration while maximizing flexibility
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants. Simple flip, click, and pull design minimizes operator errors. Create quick and easy sterile connections, even in nonsterile environments. Robust construction provides reliable and repeatable fluid transfer. 0.5 in. nominal flow path size
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diámetro interior (imperial) 1/4 in
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 1°C
Cantidad de embalaje 1 Ea.
Puerto de salida Quick Disconnect x Hose Barb
Método de esterilización Gamma irradiation up to 50 kGy
Forma Straight
Incluye Sin válvula
Material (sello) Platinum-cured Silicone
Color White with blue pull tab