Learn More
Heinz Herenz Aseptic Petri Dish
Descripción
- Petri dish
- 55 mm x 14.2 mm
- Aseptic/machine sterile
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Round |
| Color | Clear |
| Desechables | Reusable |
| Cuadriculado | Not Gridded |
| Material | Plastic |
| Forma | Round |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tratamiento de superficie | Non-treated |
| Tipo | Petri Dish |
| Mostrar más |