missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asenapine maleate, MedChemExpress

Código de producto. 16404398
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16404398 10 mg 10 miligramos
16465286 100 mg 100 miligramos
16451596 500 mg 500 miligramos
16441016 200 mg 200 miligramos
16410717 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16404398

Marca: Medchem Express HY11100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Asenapine maleate is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and D2 antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM, 1.3nM, respectively, and an antipsychotic.

Asenapine maleate is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and D2 antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM, 1.3nM, respectively, and an antipsychotic.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Asenapine maleate
CAS 85650-56-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20ClNO5
Cantidad 10 mg
Sinónimo Org 5222 maleate
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (62.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (15.55 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN1C[C@]2([H])C3=CC=CC=C3OC4=CC=C(Cl)C=C4[C@]2(C1)[H].O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 401.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.84
Porcentaje de pureza 95.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.