Learn More
Asenapine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16417126
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16417126 100 mg 100 miligramos
16467078 10 mg 10 miligramos
16403127 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16417126
Marca: Medchem Express HY16567
MedChemExpress Asenapine hydrochloride, an antipsychotic, is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and Dopamine (D2, D3, D4) receptor antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM for 5-HT and 1.3, 0.42, 1.1 nM for Dopamine receptor, respectively.
Asenapine hydrochloride, an antipsychotic, is a 5-HT (1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 5A, 6, 7) and Dopamine (D2, D3, D4) receptor antagonist with Ki values of 0.03-4.0 nM for 5-HT and 1.3, 0.42, 1.1 nM for Dopamine receptor, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Asenapine hydrochloride
CAS 1412458-61-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17Cl2NO
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (310.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (155.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.ClC1=CC2=C(C=C1)OC3=C(C=CC=C3)[C@](C4)([H])[C@]2([H])CN4C
Peso molecular (g/mol) 322.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.23
Porcentaje de pureza 98.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation