missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ASE1 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA5144558
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ASE1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
Required for anaphase spindle elongation.
Especificaciones
| ASE1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ASE1 | |
| Anaphase spindle elongation protein ASE1 YOR058C YOR29-09 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 854223 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot | |
| 2 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4 | |
| P50275 | |
| ASE1 | |
| Recombinant Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508/S288c) (Baker's yeast) ASE1 protein (43-223aa). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Yeast | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido