Learn More
Ácido ascórbico USP, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15507934
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15507934 500 g Vidrio 500 g
1 options
Código de producto. 15507934
Marca: Avantor Macron 185210
CAS 50-81-7
Fórmula molecular C6H8O6
Peso molecular (g/mol) 176.12
Número MDL MFCD00064328
Clave InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Sinónimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ascorbic Acid
Envase Vidrio
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.13
Grado USP