missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ASCL3 Polyclonal Antibody

Goat Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA5142662
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:8,000.
ASCL3 is a protein coding gene, transcriptional repressor, and inhibits myogenesis.
Especificaciones
| ASCL3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ASCL3 | |
| achaete-scute complex homolog 3; achaete-scute complex homolog 3 (Drosophila); achaete-scute complex homolog-like 3; achaete-scute family bHLH transcription factor 3; achaete-scute homolog 3; Ascl3; ASH-3; ASH3A; bHLH transcription factor Sgn-1 (Salivary Glands 1); bHLH transcriptional regulator Sgn-1; bHLHa42; class A basic helix-loop-helix protein 42; HASH3; ICRFP703B1614Q5.4; ICRFP703N2430Q5.4; mASH3; mASH-3; Sgn1 | |
| Goat | |
| Ammonium sulfate precipitation | |
| RUO | |
| 56676, 56787 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9JJR7, Q9NQ33 | |
| ASCL3 | |
| Peptide with sequence C-HLPEDYLEKRLSK (aa 118-130). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?