Learn More
ASCL3 Monoclonal Antibody (OTI1C5), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17546194
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17546194 30 μL 30 microlitros
17526194 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17546194
Marca: Origene Technologies TA811864S
Mouse Monoclonal Antibody
ASCL3 Monoclonal antibody specifically detects ASCL3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno ASCL3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ITM2A
N.º de referencia del gen O43736
Alias de gen achaete-scute complex homolog 3; achaete-scute complex homolog 3 (Drosophila); achaete-scute complex homolog-like 3; achaete-scute family bHLH transcription factor 3; achaete-scute homolog 3; Ascl3; ASH-3; ASH3A; bHLH transcription factor Sgn-1 (Salivary Glands 1); bHLH transcriptional regulator Sgn-1; bHLHa42; class A basic helix-loop-helix protein 42; HASH3; ICRFP703B1614Q5.4; ICRFP703N2430Q5.4; mASH3; mASH-3; Sgn1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ITM2A produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9452
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a