missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASCC2 Monoclonal Antibody (OTI2D3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17568861
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17568861 30 μL 30 microlitros
17548861 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17568861 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503246S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ASCC2 Monoclonal antibody specifically detects ASCC2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno ASCC2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D3
Concentración 0.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PHF21B
N.º de referencia del gen Q96EK2
Alias de gen 1700011I11Rik; 2610034L15Rik; activating signal cointegrator 1 complex subunit 2; AI482016; ASC-1 complex subunit P100; Asc1p100; ASCC2; AW046480; p100; RGD1561422; trip4 complex subunit p100
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PHF21B produced in HEK293 cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 112885
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.