missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ASCC1 Monoclonal Antibody (OTI6G5)

Descripción
ASCC1 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), Flow
This gene encodes a subunit of the activating signal cointegrator 1 (ASC-1) complex. The ASC-1 complex is a transcriptional coactivator that plays an important role in gene transactivation by multiple transcription factors including activating protein 1 (AP-1), nuclear factor kappa-B (NF-kB) and serum response factor (SRF). The encoded protein contains an N-terminal KH-type RNA-binding motif which is required for AP-1 transactivation by the ASC-1 complex. Mutations in this gene are associated with Barrett esophagus and esophageal adenocarcinoma. Alternatively spliced transcripts encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ASCC1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI6G5 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | Ascc1 |
| N.º de referencia del gen | Q8N9N2 |
| Alias de gen | 1810015P09Rik; activating signal cointegrator 1 complex subuni 1-like protein; activating signal cointegrator 1 complex subunit 1; AI550520; Asc-1; ASC-1 complex subunit p50; ASC1p50; Ascc1; CGI-18; p50; SMABF2; Trip4 complex subunit p50 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?