missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASCC1 Monoclonal Antibody (OTI2D7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17589781
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17589781 30 μL 30 microlitros
17569781 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17589781 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503668S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ASCC1 Monoclonal antibody specifically detects ASCC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno ASCC1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D7
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RBBP7
N.º de referencia del gen Q16576
Alias de gen 1810015P09Rik; activating signal cointegrator 1 complex subuni 1-like protein; activating signal cointegrator 1 complex subunit 1; AI550520; Asc-1; ASC-1 complex subunit p50; ASC1p50; Ascc1; CGI-18; p50; SMABF2; Trip4 complex subunit p50
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of RBBP7 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5931
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.