missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASCC1 Monoclonal Antibody (OTI2D7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17569781
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17569781 100 μL 100 microlitros
17589781 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17569781

Marca: Origene Technologies TA503668

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a subunit of the activating signal cointegrator 1 (ASC-1) complex. The ASC-1 complex is a transcriptional coactivator that plays an important role in gene transactivation by multiple transcription factors including activating protein 1 (AP-1), nuclear factor kappa-B (NF-kB) and serum response factor (SRF). The encoded protein contains an N-terminal KH-type RNA-binding motif which is required for AP-1 transactivation by the ASC-1 complex. Mutations in this gene are associated with Barrett esophagus and esophageal adenocarcinoma. Alternatively spliced transcripts encoding multiple isoforms have been observed for this gene.

Especificaciones

Antígeno ASCC1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D7
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ASCC1
N.º de referencia del gen Q8N9N2
Alias de gen ASC1p50, CGI-18, SMABF2, p50
Símbolos de los genes ASCC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human ASCC1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51008
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.