Learn More
Ascarite(II), absorbente de CO2, malla de 20 a 30, capacidad: de 40 a 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-45748 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10627504 100 g Frasco de vidrio 100 g
10481631 500 g Frasco de vidrio 500 g
15224684 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10627504
Marca: Thermo Scientific Acros 208091000
Solicitar formato a granel o personalizado
Ascarite(II), absorbente de CO2, malla 20-30, capacidad: 40-50 %, número CAS-81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9, 100 g, beige a marrón, peligro, declaración GHS H: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente de gas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50%
Nombre de nota 20- to 30-mesh
Color Beige a marrón
Forma física Granular
CAS 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9
Cantidad 100 g
Número MDL MFCD00132264
Envase Frasco de vidrio
Tamaño de partículas Particle size analysis: 20 to 30 mesh
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ascarite(II), CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide