Learn More
Ascarite(II), absorbente de CO2, malla de 20 a 30, capacidad: de 40 a 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 20-30 mesh, capacity: 40-50% |
| Nombre de nota | 20- to 30-mesh |
| Color | Beige a marrón |
| Forma física | Granular |
| CAS | 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9 |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Número MDL | MFCD00132264 |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Tamaño de partículas | Particle size analysis: 20 to 30 mesh |