missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ASB7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17127353
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17127353 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17127353

Marca: Invitrogen™ PA5109419

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MLHHHCRRNP ELQEELQIQA AVAAGDVHTV RKMLEQGYSP NGRDANGWTL LHFSAARGKE RCVRVFLEHG ADPTVKDLIG GFTALHYAAM HGRARIARLM LESEYRSDII NAKSNDGWTP LHVAAHYGRD SFVRLLLEFK AEVDPLSDKG TTPLQLAIIR ERSSCVKILL DHNANIDIQN GFLLRYAVIK SNHSYCRMFL QRGADTNLGR LEDGQTPLHL SALRDDVLCA RMLYNYGADT NTRNYEGQTP LAVSISISGS SRPCLDFLQE VTSM.

The protein encoded by this gene belongs to a family of ankyrin repeat proteins that, along with four other protein families, contains a C-terminal SOCS box motif. Growing evidence suggests that the SOCS box acts as a bridge between specific substrate-binding domains and the more generic proteins that comprise a large family of E3 ubiquitin protein ligases. In this way, SOCS box containing proteins may regulate protein turnover by targeting proteins for polyubiquination and, therefore, for proteasome-mediated degradation. Two alternative transcripts encoding different isoforms have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASB7
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.63 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica ASB7
N.º de referencia del gen Q91ZU0
Alias de gen AI449039; ankyrin repeat and SOCS box containing 7; ankyrin repeat and SOCS box protein 7; ankyrin repeat and SOCS box-containing 7; ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 7; ASB7; Asb-7; D030055C23Rik
Símbolos de los genes ASB7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-274 of human ASB7 (NP_078984.2).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117589
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.