Learn More
ASB6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16821045 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16821045 150 μL 150 microlitros
16831045 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16821045
Marca: Proteintech 214491AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno ASB6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.34 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ASB6
N.º de referencia del gen Q9NWX5
Alias de gen ASB 6, ASB6
Símbolos de los genes ASB6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ASB6 Fusion Protein Ag13863
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140459
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG