Learn More
Asatone, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Descripción
Asatone is an active component isolated from Radix et Rhizoma Asari, with anti-inflammatory effect via activation of NF-κB and donwn regulation of p-MAPK (ERK, JNK and p38) pathways.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Asatone |
| CAS | 38451-63-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H32O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (222.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(OC)(OC)[C@@]2([H])[C@@](C(OC)(OC)C3=O)([H])C(CC=C)=C[C@@]3(OC)[C@@]2(CC=C)C=C1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 448.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 448.51 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.