missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asapiprant, MedChemExpress

Código de producto. 16439717
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16439717 5 mg 5 miligramos
16463207 50 mg 50 miligramos
16447176 100 mg 100 miligramos
16437188 10 mg 10 miligramos
16411649 1 mg 1 miligramo
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16439717

Marca: Medchem Express HY16763

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Asapiprant is a potent and selective DP1 receptor antagonist with a Ki of 0.44 nM.

Asapiprant is a potent and selective DP1 receptor antagonist with a Ki of 0.44 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Asapiprant
CAS 932372-01-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27N3O7S
Cantidad 5 mg
Sinónimo S-555739
Información de solubilidad DMSO : 11.11 mg/mL (22.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)COC1=CC(N2CCN(S(=O)(C3=CC=C(OC(C)C)C=C3)=O)CC2)=CC=C1C4=NC=CO4
Peso molecular (g/mol) 501.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.55
Porcentaje de pureza 99.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.