Learn More
Crison™ Cable AS7 para medidor de pH portátil PH 25+
Código de producto. p-8007960
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Conexión del electrodo de pH (rosca S7)
Conexión del electrodo de pH y la sonda CAT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
12091422 Conexión del electrodo de pH y la sonda CAT cada uno
12081422 Conexión del electrodo de pH (rosca S7) cada uno
2 options
Código de producto. 12091422
Marca: Crison™ 9097
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especificaciones
Tipo de producto Cable AS7
Para utilizar con (equipo) Para conectar un electrodo de pH de la serie 52 XX y una sonda CAT al medidor de pH portátil de la serie PH 25+
Para utilizar con (aplicación) Conexión del electrodo de pH y la sonda CAT
N.° por paquete 1 unidad