Learn More
Crison™ Cable AS7 para medidor de pH portátil PH 25+
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cable AS7 |
| Para utilizar con (equipo) | Para conectar un electrodo de pH de la serie 52 XX y una sonda CAT al medidor de pH portátil de la serie PH 25+ |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexión del electrodo de pH y la sonda CAT |
| N.° por paquete | 1 unidad |