missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AS1517499, MedChemExpress

Código de producto. 16474396
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16474396 100 mg 100 miligramos
16479656 50 mg 50 miligramos
16435837 5 mg 5 miligramos
16432626 25 mg 25 miligramos
16403108 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16474396

Marca: Medchem Express HY100614

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AS1517499 is a potent and brain-permeable STAT6 phosphorylation inhibitor with an IC50 of 21 nM.

AS1517499 is a potent and brain-permeable STAT6 phosphorylation inhibitor with an IC50 of 21 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AS1517499
CAS 919486-40-1
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20ClN5O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (87.97 mM)
SMILES O=C(C1=CN=C(NCCC2=CC=C(O)C(Cl)=C2)N=C1NCC3=CC=CC=C3)N
Peso molecular (g/mol) 397.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.86
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.