missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arylsulfatase A/ARSA Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30144744
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30144744 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30144744

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP299307CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Arylsulfatase A/ARSA Polyclonal antibody specifically detects Arylsulfatase A/ARSA in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Arylsulfatase A/ARSA
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen arylsulfatase A, ASA, Cerebroside-sulfatase, EC 3.1.6, EC 3.1.6.8, MLD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Arylsulfatase A/ARSA (Uniprot#: P15289-1; Met 1-Ala 507).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 410
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.