Learn More
BTX™ Accesorio para electroporadores: vara de corte de tejido
Descripción
- Varillas de 7 mm y 10 mm disponibles
- Incorpora un electrodo de platino de forma idéntica
- Se coloca sobre la cámara para completar la electroporación
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Ex vivo electroporation |
| Para utilizar con (equipo) | ECM 830, ECM 2001+, Legacy ECM 2001, and Gemini X2 |
| Material | Platinum |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Vara de corte de tejido |
| Tensión | 100 V |
| Diámetro (imperial) | 0,39 in |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Tipo de campo | Positive |
| Intervalo de longitud de impulso | 10 μsec. to 100 msec. |
| Mostrar más |