Learn More
Agua de mar artificial, Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
25 litros
5 litros
Description
- Estándar de referencia del agua, Material de referencia del agua
- Se puede utilizar como matriz para una variedad de solutos o como solución de limpieza/desinfección.
Specifications
Specifications
| Envase | Recipiente de HDPE |
| Cantidad | 5 L |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction