Learn More
Agua de mar artificial, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11533222 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
25 litros
5 litros
Código de producto. 11533222
Marca: Reagecon DSW5
Producto de agua pura de alta calidad, presentado en un práctico tamaño de envase.
  • Estándar de referencia del agua, Material de referencia del agua
  • Se puede utilizar como matriz para una variedad de solutos o como solución de limpieza/desinfección.
Especificaciones
Envase Recipiente de HDPE
Cantidad 5 L