Learn More
Arterolane, MedChemExpress
Código de producto. 16495156
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16495156
Marca: Medchem Express HY10852
MedChemExpress Arterolane is an antimalarial agent, with IC50 of both 1.1 nM against P. falciparum Ro73 and W2, respectively.
Arterolane is an antimalarial agent, with IC50 of both 1.1 nM against P. falciparum Ro73 and W2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arterolane
Forma física Solid
CAS 664338-39-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H36N2O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo OZ 277 RBx 11160
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (254.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(N)(C)C)C[C@H](CC1)CC[C@]21OO[C@]3(O2)[C@H]4C[C@@H]5C[C@H](C4)C[C@H]3C5
Peso molecular (g/mol) 392.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.53
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.