Learn More
ART3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 307.65€
Especificaciones
| Antígeno | ART3 |
|---|---|
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18665077
|
Novus Biologicals
NBP3-00143-100ul |
100 μg |
326.00€ 307.65€ / 100 microlitros Ahorro 18.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18629317
|
Novus Biologicals
NBP3-00143-50ul |
50 μg |
216.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ART3 Polyclonal antibody specifically detects ART3 in Human samples. It is validated for ELISAEspecificaciones
| ART3 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| ADP-ribosyltransferase 3, EC 2.4.2.31, ecto-ADP-ribosyltransferase 3, FLJ26404, Mono(ADP-ribosyl)transferase 3, mono-ADP-ribosyltransferase, NAD(P)(+)--arginine ADP-ribosyltransferase 3, TMART | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human ART3 (Accession#: AAH08397.1; Met1-Ser362). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 419 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |