missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ART1 Monoclonal Antibody (OTI6E2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA802723S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ART1 Monoclonal antibody specifically detects ART1 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| ART1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O95453 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 5073 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI6E2 | |
| Unconjugated | |
| Parn | |
| ADP-ribosyltransferase 1; ADP-ribosyltransferase 2; ADP-ribosyltransferase C2 and C3 toxin-like 1; ADPRT; ART1; Art2; ARTC1; CD296; GPI-linked NAD(P)(+)--arginine ADP-ribosyltransferase 1; mono(ADP-ribosyl)transferase 1; MonoADP-ribosyltransferase; RT6; Yac-1 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-266 of human PARN produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido