missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ART1 Monoclonal Antibody (OTI6E2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17511393
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17511393 100 μL 100 microlitros
17531393 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17511393

Marca: Origene Technologies TA802723

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ADP-ribosyltransferase catalyzes the ADP-ribosylation of arginine residues in proteins. Mono-ADP-ribosylation is a posttranslational modification of proteins that is interfered with by a variety of bacterial toxins including cholera, pertussis, and heat-labile enterotoxins of E. coli. The amino acid sequence of ART1 consists of predomitly hydrophobic N- and C-terminal regions, which is characteristic of glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored proteins.

Especificaciones

Antígeno ART1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6E2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ART1
N.º de referencia del gen P52961
Alias de gen ART2, ARTC1, CD296, RT6
Símbolos de los genes ART1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 83-295 of human ART1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 417
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.