missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ART1 Antibody (OTI6E2), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-70211AF350
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ART1 Monoclonal specifically detects ART1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
| ART1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| ART1 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 83-295 of human ART1 (NP_004305) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| 417.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot | |
| OTI6E2 | |
| Western Blot | |
| ADP-ribosyltransferase 1, ADP-ribosyltransferase 2, CD296, GPI-linked NAD(P)(+)--arginine ADP-ribosyltransferase 1, MGC133217, mono(ADP-ribosyl)transferase 1, RT6 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido