Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de recarga ART™
Descripción
Reduzca los residuos y ahorre espacio de sobremesa y de almacenamiento con el avanzado sistema de recarga sin filtros Thermo Scientific™ ART™. Este sistema proporciona una opción que respeta el medio ambiente sin poner en peligro la esterilidad.
Características:
- El envase apilable de las puntas con filtro de barrera permite que las puntas pasen a través de los agujeros con offset en los insertos inferiores
- Los raíles guía de la funda del envase alinean los insertos de las puntas, de forma que no hay ningún problema para transferirlas a la gradilla
- La funda exterior protege las puntas de la contaminación externa cuando se recargan los insertos
- La opción de envase para las puntas reduce el volumen de residuos plásticos
- Rígido diseño del inserto que proporciona una carga de la punta fiable
- Número de lote y descripción impresos en cada inserto
Nota:
Se necesita una gradilla vacía para las piezas -RT
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Modelo | ART sin filtrar |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 5,07cm |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas |
| Formato | Gradilla |
| Cantidad | 4800/Cs. |
| Mostrar más |