Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta ART™ SolventSafe
Descripción
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ SolventSafe Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications.
Características:
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
- Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | ART SolventSafe 200, filtrado, estéril, gradilla |
| Volumen (métrico) | 200 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Modelo | ART SolventSafe 200 |
| Longitud (imperial) | 2.32 pulg |
| Longitud (métrico) | 5.88 cm |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Diseño MicroPoint™ |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit |
| Mostrar más |