Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de carga de gel ART™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10212911
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 µl
100 µl
Fit for Purpose:
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. 10212911
Marca: Thermo Scientific™ 2155
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta para especialidades que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta de carga de gel Thermo Scientific™ ART™ anchas, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas de barrera ART para especialidades están diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones.
Características:
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
  • Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
  • Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
  • Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradilla de tapa abatible, con filtro, estéril, ART Gel 100
Volumen (métrico) 100 µl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Modelo ART Gel 100
Longitud (imperial) 2,79 in
Longitud (métrico) 7.09 cm
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas
Formato Gradilla de tapa abatible
Estilo de punta Carga de gel
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus
Línea de productos ART
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR