Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de recarga con barrera ART™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15173576
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 µl
20 μl
200 µl
200 μl
300 μl
Estilo de punta:
Estándar
Retención baja
Fit for Purpose:
Estéril y preparado para PCR
Estériles y preparados para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. 15173576
Marca: Thermo Scientific™ 2149PRT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo aplicaciones de forma precisa y uniforme sin comprometer la protección con este sistema de recarga con barrera.
Realice aplicaciones de forma precisa y uniforme, sin poner en riesgo la protección, con el sistema de recarga de barrera Thermo Scientific™ ART™, que proporciona una solución respetuosa con el medio ambiente sin comprometer la esterilidad. Con pocillos con desviación que permiten apilar las puntas, este sistema avanzado reduce los residuos y ahorra espacio de sobremesa y de almacenamiento. La gama de productos ART está ahora más completa, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar una punta que se ajuste prácticamente a cualquier pipeta o aplicación en su laboratorio.
  • Las puntas con filtro ART proporcionan una seguridad del 100 % frente a la contaminación por aerosoles y líquidos.
  • El envase apilable de las puntas con filtro de barrera permite que las puntas pasen a través de los agujeros con offset en los insertos inferiores
  • Los raíles guía de la funda del envase alinean los insertos de las puntas, de forma que no hay ningún problema para transferirlas a la gradilla
  • La funda exterior protege las puntas de la contaminación externa cuando se recargan los insertos
  • La opción de envase para las puntas reduce el volumen de residuos plásticos
  • Rígido diseño del inserto que proporciona una carga de la punta fiable
  • Número de lote y descripción impresos en cada inserto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Punta con filtro ART 20
Volumen (métrico) 20 µl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Modelo Filtro ART
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 5.07 cm
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas
Formato Gradilla
Estilo de punta Estándar
Características ecológicas Menos recursos utilizados y menos residuos
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Línea de productos ART
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR