Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de recarga con barrera ART™
Descripción
Realice aplicaciones de forma precisa y uniforme, sin poner en riesgo la protección, con el sistema de recarga de barrera Thermo Scientific™ ART™, que proporciona una solución respetuosa con el medio ambiente sin comprometer la esterilidad. Con pocillos con desviación que permiten apilar las puntas, este sistema avanzado reduce los residuos y ahorra espacio de sobremesa y de almacenamiento. La gama de productos ART está ahora más completa, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar una punta que se ajuste prácticamente a cualquier pipeta o aplicación en su laboratorio.
- Las puntas con filtro ART proporcionan una seguridad del 100 % frente a la contaminación por aerosoles y líquidos.
- Las puntas estériles son ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR, endotoxinas y sin pirógenos
- El envase apilable de las puntas con filtro de barrera permite que las puntas pasen a través de los agujeros con offset en los insertos inferiores
- Los raíles guía de la funda del envase alinean los insertos de las puntas, de forma que no hay ningún problema para transferirlas a la gradilla
- La funda exterior protege las puntas de la contaminación externa cuando se recargan los insertos
- La opción de envase para las puntas reduce el volumen de residuos plásticos
- Rígido diseño del inserto que proporciona una carga de la punta fiable
- Número de lote y descripción impresos en cada inserto
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Punta con filtro de barrera ART 10 de baja retención |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Modelo | Barrera ART |
| Longitud (imperial) | 1.2 pulg |
| Longitud (métrico) | 3.13 cm |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas |
| Formato | Gradilla |
| Mostrar más |