Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de recarga de longitud extendida con barrera ART™
Descripción
Realice aplicaciones de forma precisa y uniforme, sin poner en riesgo la protección, con el sistema de recarga de barrera Thermo ScientificTM ARTTM, que proporciona una solución respetuosa con el medio ambiente sin comprometer la esterilidad. Con pocillos con desviación que permiten apilar las puntas, este sistema avanzado reduce los residuos y ahorra espacio de sobremesa y de almacenamiento. La gama de productos ART está ahora más completa, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar una punta que se ajuste prácticamente a cualquier pipeta o aplicación en su laboratorio.
- Las puntas con filtro ART proporcionan una seguridad del 100 % frente a la contaminación por aerosoles y líquidos.
- El envase apilable de las puntas con filtro de barrera permite que las puntas pasen a través de los agujeros con offset en los insertos inferiores
- Los raíles guía de la funda del envase alinean los insertos de las puntas, de forma que no hay ningún problema para transferirlas a la gradilla
- La funda exterior protege las puntas de la contaminación externa cuando se recargan los insertos
- La opción de envase para las puntas reduce el volumen de residuos plásticos
- Rígido diseño del inserto que proporciona una carga de la punta fiable
- Número de lote y descripción impresos en cada inserto
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Punta con filtro de barrera ART 1000 de baja retención |
| Volumen (métrico) | 1000 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Modelo | Barrera ART |
| Longitud (imperial) | 3,5 in |
| Longitud (métrico) | 8.89 cm |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas |
| Formato | Gradilla |
| Mostrar más |