Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de recarga de longitud extendida con barrera ART™
Lleve a cabo aplicaciones de forma precisa y uniforme sin comprometer la protección con este sistema de recarga con barrera.
Marca: Thermo Scientific™ 2179-05-RT
Detalles adicionales : Peso : 0.94680kg
Descripción
Perform applications accurately and consistently without compromising protection with the Thermo ScientificTM ARTTM Barrier Reload System, which provides an environmentally-responsible solution without compromising sterility. With offset wells that allow the tips to stack, this advanced system reduces waste and saves bench top and storage space. The ART portfolio is now more complete, making it easier than ever to find a tip to fit virtually any pipette or application in your laboratory.
- Las puntas con filtro ART proporcionan una seguridad del 100 % frente a la contaminación por aerosoles y líquidos.
- El envase apilable de las puntas con filtro de barrera permite que las puntas pasen a través de los agujeros con offset en los insertos inferiores
- Los raíles guía de la funda del envase alinean los insertos de las puntas, de forma que no hay ningún problema para transferirlas a la gradilla
- La funda exterior protege las puntas de la contaminación externa cuando se recargan los insertos
- La opción de envase para las puntas reduce el volumen de residuos plásticos
- Rígido diseño del inserto que proporciona una carga de la punta fiable
- Número de lote y descripción impresos en cada inserto
Especificaciones
Punta con filtro de barrera ART 1000 de baja retención | |
Sí | |
Natural | |
3.5 pulg | |
Sin ARNasa, ADNasa, ATP ni pirógenos | |
Compatibilidad universal | |
Pipeta de ajuste universal | |
Sterile & PCR Ready |
1000 μl | |
Estéril | |
Barrera ART | |
8.89 cm | |
Gradilla | |
Menos recursos utilizados y menos residuos | |
ART |