Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro ART™, 10 LR, rack de recarga
Descripción
Consiga un rendimiento preciso y uniforme con las puntas de pipeta de barrera con inserto para recarga Thermo Scientific™ ART™, las cuales se cierran en caso de exposición a posibles contaminantes. Los insertos ART son ecológicos, se suministran envasados individualmente en blísteres de plástico reciclado, se han diseñado para su uso con las gradillas con bisagras ART reutilizables y forman parte del sistema de recarga ART. Las puntas con inserto para recarga se acoplan de forma segura en las gradillas con bisagras para garantizar una recarga eficaz.
Características
- Las puntas estériles están certificadas como material sin ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Disponibles con diseño MicroPoint, longitud extendida, baja retención y sistema SoftFit-L™ diseñado para su uso con las pipetas Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Recomendada para:
- Manejo de líquidos
- Biología molecular
- PCR
- Biotecnología
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Modelo | ART 10 |
| Longitud (imperial) | 1,23 in |
| Longitud (métrico) | 3.13 cm |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas |
| Formato | Recarga |
| Estilo de punta | MicroPoint, inserto de recarga |
| Características ecológicas | Menos recursos utilizados y menos residuos |
| Mostrar más |