Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro ART™, 10 LR, rack de recarga
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10083064
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
10 μl
20 μl
20 μl
100 μL
200 μL
Modelo:
ART 10
ART 100
ART 100E
ART 200
ART 20E
ART 20P
Estilo de punta:
MicroPoint, Retención baja
MicroPoint, inserto de recarga
MicroPoint, rack de recarga
MicroPoint, rack de recarga, baja retenci├│n, Retención baja
Micropunto, Baja retención
Fit for Purpose:
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 960
Código de producto. 10083064
Marca: Thermo Scientific™ 2149PRI
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga un rendimiento preciso y uniforme con estas puntas de pipeta, las cuales se cierran en caso de exposición a posibles contaminantes.
Consiga un rendimiento preciso y uniforme con las puntas de pipeta de barrera con inserto para recarga Thermo Scientific™ ART™, las cuales se cierran en caso de exposición a posibles contaminantes. Los insertos ART son ecológicos, se suministran envasados individualmente en blísteres de plástico reciclado, se han diseñado para su uso con las gradillas con bisagras ART reutilizables y forman parte del sistema de recarga ART. Las puntas con inserto para recarga se acoplan de forma segura en las gradillas con bisagras para garantizar una recarga eficaz.
Características
  • Las puntas estériles están certificadas como material sin ARNasa, ADNasa y pirógeno
  • Disponibles con diseño MicroPoint, longitud extendida, baja retención y sistema SoftFit-L™ diseñado para su uso con las pipetas Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Recomendada para:
  • Manejo de líquidos
  • Biología molecular
  • PCR
  • Biotecnología
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 20 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Modelo ART 20P
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 5.07 cm
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas
Formato Recarga
Estilo de punta MicroPoint, inserto de recarga
Características ecológicas Menos recursos utilizados y menos residuos
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Línea de productos ART
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR