Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro ART™ en gradilla con tapa extraíble
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10292761
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 mu;l
100 μl
10 μl
200 μl
20 μl
300 μl
De 0,5 to 10 μl
Modelo:
ART 10
ART 100
ART 1000E
ART 100E
ART 10F
ART 20
ART 200
ART 300
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 800
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo unitSize
10292761 100 μl ART 100 paquete de 960
10049000 100 μl ART 100E paquete de 960
10577581 300 μl ART 300 paquete de 960
10029040 200 μl ART 200 960 PCS
12654870 1000 mu;l ART 1000E paquete de 800
10098960 De 0,5 to 10 μl ART 10F 960 PCS
10282761 20 μl ART 20 paquete de 960
10707811 10 μl ART 10 paquete de 960
8 options
Código de producto. 10292761
Marca: Thermo Scientific™ 2065
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta con barrera ART™ en gradillas con tapa extraíble que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta con filtro en gradillas con tapa extraíble Thermo Scientific™ ART™, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas de pipeta con filtro ART están diseñadas para facilitar el pipeteo en una gran variedad de aplicaciones. Las puntas Thermo Scientific™ REACH™, de longitud extendida proporcionan un nivel de control de contaminación superior.
Características:
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
  • Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
  • Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción ART 100, filtrado, estéril, gradilla de tapa abatible
Volumen (métrico) 100 μl
Dispensación por volumen (métrico) 100 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Modelo ART 100
Longitud (imperial) 2,32 pulg
Longitud (métrico) 5,88 cm
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas
Formato Gradilla de tapa abatible
Estilo de punta MicroPoint
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Línea de productos ART
Material Polipropileno
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready