Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de barrera ART™, embalaje a granel
Código de producto. 15201619
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
200 μL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 250
paquete de 5000
Código de producto. 15201619
Marca: Thermo Scientific™ 2065EB
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las puntas de pipeta de barrera Thermo Scientific™ ART™ sellan la pipeta para evitar la entrada de sustancias contaminantes y ofrecen protección bidireccional para muestras y pipetas. Compatibles con la mayoría de pipetas.
ART™ Barrier tips are not the same as traditional filter pipette tips. ART Barrier tips contain a one-of-a-kind, self-sealing barrier that seals in aerosol and liquid contaminants on contact, providing bi-directional protection from contamination for pipettes and samples.
  • Universal Tip, fits most brands of pipettes
  • ART™ tips are certified to be free DNase, RNase, DNA, ATP, Endotoxin, and Pyrogens
  • Convenient bulk packaging for high volume usage
  • Estéril
  • Retención baja
  • En gradilla con tapa extraíble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción ART 100E, con filtro, no estéril, a granel
Volumen (métrico) 100 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Color de gradilla Sin gradilla: embalaje a granel
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Modelo ART 100E
Longitud (imperial) 2 inches
Longitud (métrico) 5,07 cm
Declaraciones de limpieza ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, endotoxina y sin pirógenos
Formato A granel
Estilo de punta MicroPoint
Envase 5 bolsas de 1000 puntas cada una
Cantidad 5000 puntas
Desechables Sí, de un solo uso
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Línea de productos ART
Material Polipropileno virgen