Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de barrera ART™, embalaje a granel
Descripción
ART™ Barrier tips are not the same as traditional filter pipette tips. ART Barrier tips contain a one-of-a-kind, self-sealing barrier that seals in aerosol and liquid contaminants on contact, providing bi-directional protection from contamination for pipettes and samples.
- Universal Tip, fits most brands of pipettes
- ART™ tips are certified to be free DNase, RNase, DNA, ATP, Endotoxin, and Pyrogens
- Convenient bulk packaging for high volume usage
- Estéril
- Retención baja
- En gradilla con tapa extraíble
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | ART 200, Filtered, Non-sterile, Bulk |
| Volumen (métrico) | 200 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Clear |
| Color de gradilla | bulk - no rack |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Modelo | ART 200 |
| Longitud (imperial) | 2,32 pulg |
| Longitud (métrico) | 5.88 cm |
| Mostrar más |