Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con barrera ART™, en gradilla con bisagras
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15173606
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 µl
100 µl
200 µl
300 μl
1000 μl
Modelo:
ART 10
ART 100
ART 1000XL
ART 100E
ART 200
ART 20E Ultra-micro
ART 20P
Barrera ART
Formato:
Gradilla con bisagras
Rack
Estilo de punta:
Compatibilidad universal
Retención baja
Ultramicro
Tamaño de la unidad:
768 PCS
960 PCS
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo Formato Estilo de punta unitSize
15173606 300 μl Barrera ART Rack Compatibilidad universal paquete de 960
10217184 10 μl ART 10 Gradilla con bisagras Compatibilidad universal paquete de 960
11942689 10 μl ART 10 Gradilla con bisagras Retención baja paquete de 960
10706815 10 μl ART 10 Gradilla con bisagras Ultramicro paquete de 960
10032874 20 µl ART 20E Ultra-micro Gradilla con bisagras Ultramicro paquete de 960
10401755 20 µl ART 20P Gradilla con bisagras Compatibilidad universal paquete de 960
10276944 20 µl ART 20P Gradilla con bisagras Retención baja paquete de 960
10777385 100 µl ART 100 Gradilla con bisagras Compatibilidad universal paquete de 960
10746625 100 µl ART 100E Gradilla con bisagras Compatibilidad universal paquete de 960
12661480 100 µl ART 100E Gradilla con bisagras Retención baja paquete de 960
10431375 200 µl ART 200 Gradilla con bisagras Compatibilidad universal 960 PCS
10768735 200 µl ART 200 Gradilla con bisagras Retención baja paquete de 960
15193606 300 μl Barrera ART Rack Retención baja paquete de 960
10564914 1000 μl ART 1000XL Gradilla con bisagras Compatibilidad universal 768 PCS
14 options
Código de producto. 15173606
Marca: Thermo Scientific™ 2070HR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo el pipeteo con exactitud y uniformidad con las puntas de pipeta de barrera en gradillas con bisagras Thermo Scientific™ ART™, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
A diferencia de las puntas con filtro estándar, las puntas de pipeta de barrera en gradillas con bisagras Thermo Scientific™ ART™ se cierran cuando se exponen a posibles sustancias contaminantes. Las puntas de pipeta de los insertos para recarga se fijan con seguridad a las gradillas con bisagras reutilizables y respetuosas con el medio ambiente medio ambiente. Las cubiertas pueden usarse como bisagras fijas o totalmente extraíbles. El cierre de bloqueo evita la contaminación conservando las puntas estériles restantes y ofrece un manejo fácil con una sola mano. Las gradillas con bisagras ART están disponibles con un volumen de retención bajo, MicroPoint, longitud extendida y otras especialidades.
Características:
  • Gradillas con bisagras apilables que ahorran espacio en su laboratorio
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
Recomendada para:
  • Manejo de líquidos
  • Biología molecular
  • PCR
  • Biotecnología
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rack con tapa articulada, puntas con filtro
Volumen (métrico) 300 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Modelo Barrera ART
Longitud (imperial) 2,3 in
Longitud (métrico) 5,84cm
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas
Formato Rack
Estilo de punta Compatibilidad universal
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Línea de productos ART
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.