Learn More
Arsénico masa policristalina, 2-8 mm, Puratronic™, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. p-4824614
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
1000 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336698 1 g 1 g
11356698 10 g 10 g
11376698 25 g 25 g
11366698 100 g 100 g
11346698 1 kg 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11336698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013375.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-38-2
Fórmula molecular As
Peso molecular (g/mol) 74.92
Número MDL MFCD00085309
Clave InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
Nombre IUPAC arsénico
SMILES [As]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic
Color Gris
Forma física Masa policristalina, 2-8 mm
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9999% (Metals basis)
Olor Odorless
Aspecto Gray lump